Stampa…
4-Bromo-2-fluoro-6-iodoaniline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC501279-1G PC501279-250MG PC501279-5G
APOSPC501279-1GEA 401 EUR
APOSPC501279-1G APOSPC501279-250MG APOSPC501279-5G
4-Bromo-2-fluoro-6-iodoaniline
4-Bromo-2-fluoro-6-iodoaniline
Formula: C₆H₄BrFIN
Peso molecolare: 315,91 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22570400
CAS Number: 1201149-19-0