Stampa…
4-Bromo-2-fluoro-6-methoxyaniline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC501277-1G PC501277-5G PC501277-25G
APOSPC501277-1GEA 277 EUR
APOSPC501277-1G APOSPC501277-5G APOSPC501277-25G
4-Bromo-2-fluoro-6-methoxyaniline
4-Bromo-2-fluoro-6-methoxyaniline
Formula: C₇H₇BrFNO
Peso molecolare: 220,039 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22418610
CAS Number: 1261216-27-6