Stampa…
4-Bromo-2-fluoro-6-iodonitrobenzene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Bromo-1-fluoro-3-iodo-2-nitrobenzene
PC501275-1G PC501275-250MG
APOSPC501275-1GEA 481 EUR
APOSPC501275-1G APOSPC501275-250MG
4-Bromo-2-fluoro-6-iodonitrobenzene
4-Bromo-2-fluoro-6-iodonitrobenzene
Formula: C₆H₂BrFINO₂
Peso molecolare: 345,892 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28348556
CAS Number: 1807008-13-4