Stampa…
4'-Bromo-3'-iodo-2,2,2-trifluoroacetophenone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC501269-1G PC501269-250MG
APOSPC501269-1GEA 719 EUR
APOSPC501269-1G APOSPC501269-250MG
4'-Bromo-3'-iodo-2,2,2-trifluoroacetophenone 95%
4'-Bromo-3'-iodo-2,2,2-trifluoroacetophenone
Formula: C₈H₃BrF₃IO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28348550
CAS Number: 1935411-18-9