Stampa…
5-Bromo-3-fluoro-2-nitroaniline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC501267-1G PC501267-250MG
APOSPC501267-1GEA 471 EUR
APOSPC501267-1G APOSPC501267-250MG
5-Bromo-3-fluoro-2-nitroaniline
5-Bromo-3-fluoro-2-nitroaniline
Formula: C₆H₄BrFN₂O₂
Peso molecolare: 235,011 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD23702246
CAS Number: 1193385-18-0