Stampa…
5-Bromo-3-fluoro-2-iodophenol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC501262-1G PC501262-250MG
APOSPC501262-1GEA 386 EUR
APOSPC501262-1G APOSPC501262-250MG
5-Bromo-3-fluoro-2-iodophenol
5-Bromo-3-fluoro-2-iodophenol
Formula: C₆H₃BrFIO
Peso molecolare: 316,894 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD27756663
CAS Number: 1805500-75-7