Stampa…
2-Fluoro-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)aniline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC501248-1G PC501248-250MG
APOSPC501248-1GEA 931 EUR
APOSPC501248-1G APOSPC501248-250MG
2-Fluoro-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)aniline 95%
2-Fluoro-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)aniline
Formula: C₈H₇F₄NO
Peso molecolare: 209,141 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16074816
CAS Number: 1248331-97-6