Stampa…
2-(2,2-Difluoroethoxy)aniline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC501234-1G PC501234-5G
APOSPC501234-1GEA 32.1 EUR
APOSPC501234-1G APOSPC501234-5G
2-(2,2-Difluoroethoxy)aniline
2-(2,2-Difluoroethoxy)aniline
Formula: C₈H₉F₂NO
Peso molecolare: 173,16 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08700290
CAS Number: 937606-78-5