Stampa…
6-Bromo-4-fluoro-1,3-benzoxazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC501231-1G PC501231-250MG
APOSPC501231-1GEA 394 EUR
APOSPC501231-1G APOSPC501231-250MG
6-Bromo-4-fluoro-1,3-benzoxazole
6-Bromo-4-fluoro-1,3-benzoxazole
Formula: C₇H₃BrFNO
Peso molecolare: 216,007 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28348528
CAS Number: 1935181-98-8