Stampa…
3-Chloro-4,5-difluorobenzonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC50123-1G PC50123-5G
APOSPC50123-1GEA 154 EUR
APOSPC50123-1G APOSPC50123-5G
3-Chloro-4,5-difluorobenzonitrile 97%
3-Chloro-4,5-difluorobenzonitrile
Formula: C₇H₂ClF₂N
Peso molecolare: 173,547 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18415562
CAS Number: 103879-29-4