2-Amino-5-bromo-3-fluorophenol
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC501229-1G
PC501229-5G
PC501229-10G
APOSPC501229-1GEA
311
EUR
APOSPC501229-1G
APOSPC501229-5G
APOSPC501229-10G
2-Amino-5-bromo-3-fluorophenol
2-Amino-5-bromo-3-fluorophenol
Formula:
C₆H₅BrFNO Peso molecolare: 206,012 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD28348526 CAS Number: 186309-73-9 |