Stampa…
4-Bromo-2-fluoro-3-methylaniline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC501223-1G PC501223-250MG PC501223-5G
APOSPC501223-1GEA 524 EUR
APOSPC501223-1G APOSPC501223-250MG APOSPC501223-5G
4-Bromo-2-fluoro-3-methylaniline 95%
4-Bromo-2-fluoro-3-methylaniline
Formula: C₇H₇BrFN
Peso molecolare: 204,04 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD26687842
CAS Number: 1540204-53-2