Stampa…
4-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC501218-1G PC501218-250MG PC501218-5G
APOSPC501218-1GEA 190 EUR
APOSPC501218-1G APOSPC501218-250MG APOSPC501218-5G
4-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzaldehyde 95%
4-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzaldehyde
Formula: C₈H₆BrFO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28348517
CAS Number: 1784897-62-6