Stampa…
3-Fluoro-2-nitrophenacyl bromide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC501205-1G PC501205-250MG PC501205-5G
APOSPC501205-1GEA 524 EUR
APOSPC501205-1G APOSPC501205-250MG APOSPC501205-5G
3-Fluoro-2-nitrophenacyl bromide 95%
3-Fluoro-2-nitrophenacyl bromide
Formula: C₈H₅BrFNO₃
Peso molecolare: 262,033 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD23711759
CAS Number: 1427431-58-0
UN: 3261
ADR: 8,III