Stampa…
5-Bromo-3-fluoro-2-nitroanisole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Bromo-1-fluoro-3-methoxy-2-nitrobenzene
PC501204-1G PC501204-25G
APOSPC501204-1GEA 122 EUR
APOSPC501204-1G APOSPC501204-25G
5-Bromo-3-fluoro-2-nitroanisole
5-Bromo-3-fluoro-2-nitroanisole
Formula: C₇H₅BrFNO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20527806
CAS Number: 1137869-91-0