3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenacyl bromide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
2-Bromo-1-[3-fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenyl]ethanone
PC501202-1G
PC501202-250MG
PC501202-5G
APOSPC501202-1GEA
633
EUR
APOSPC501202-1G
APOSPC501202-250MG
APOSPC501202-5G
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenacyl bromide 95%
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenacyl bromide
Formula:
C₉H₅BrF₄O₂ Peso molecolare: 301,032 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD28348503 CAS Number: 1448246-57-8 UN: 3261 ADR: 8,III |