Stampa…
Methyl 3-fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC501197-1G PC501197-5G
APOSPC501197-1GEA 63.8 EUR
APOSPC501197-1G APOSPC501197-5G
Methyl 3-fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoate
Methyl 3-fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoate
Formula: C₉H₆F₄O₃
Peso molecolare: 238.136 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28348498
CAS Number: 1803831-09-5