Stampa…
3'-Fluoro-4'-(trifluoromethoxy)acetophenone 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-[3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenyl]ethanone
PC501196-1G PC501196-5G PC501196-25G
APOSPC501196-1GEA 115 EUR
APOSPC501196-1G APOSPC501196-5G APOSPC501196-25G
3'-Fluoro-4'-(trifluoromethoxy)acetophenone 99%
3'-Fluoro-4'-(trifluoromethoxy)acetophenone
Formula: C₉H₆F₄O₂
Peso molecolare: 222.136 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD15142928
CAS Number: 1174006-08-6