Stampa…
2-Fluoro-3-nitrobenzyl bromide
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1-(bromomethyl)-2-fluoro-3-nitrobenzene
PC501172-1G PC501172-5G PC501172-25G
APOSPC501172-1GEA 77 EUR
APOSPC501172-1G APOSPC501172-5G APOSPC501172-25G
2-Fluoro-3-nitrobenzyl bromide
2-Fluoro-3-nitrobenzyl bromide
Formula: C₇H₅BrFNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11110170
CAS Number: 946125-65-1
UN: 3261
ADR: 8,III