Stampa…
3-Fluoro-2-nitrobenzaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC501169-1G PC501169-5G
APOSPC501169-1GEA 152 EUR
APOSPC501169-1G APOSPC501169-5G
3-Fluoro-2-nitrobenzaldehyde 95%
3-Fluoro-2-nitrobenzaldehyde
Formula: C₇H₄FNO₃
Peso molecolare: 169,11 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11111001
CAS Number: 872366-63-7