3'-Fluoro-2'-nitroacetophenone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
1-(3-Fluoro-2-nitrophenyl)ethanone
PC501159-1G
PC501159-5G
APOSPC501159-1GEA
143
EUR
APOSPC501159-1G
APOSPC501159-5G
3'-Fluoro-2'-nitroacetophenone 98%
3'-Fluoro-2'-nitroacetophenone
Formula:
C₈H₆FNO₃ Peso molecolare: 183,137 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD13194364 CAS Number: 1214346-37-8 |