3-Fluoro-2-nitrobenzyl alcohol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
(3-Fluoro-2-nitrophenyl)methanol
PC501154-1G
PC501154-250MG
PC501154-5G
APOSPC501154-1GEA
207
EUR
APOSPC501154-1G
APOSPC501154-250MG
APOSPC501154-5G
3-Fluoro-2-nitrobenzyl alcohol 95%
3-Fluoro-2-nitrobenzyl alcohol
Formula:
C₇H₆FNO₃ Peso molecolare: 171,126 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD13185620 CAS Number: 1214323-11-1 |