3-Fluoro-2-nitrobenzyl bromide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₇H₅BrFNO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD13185622 CAS Number: 1104543-73-8 UN: 3261 ADR: 8,III |