Stampa…
4-Amino-3-fluoro-5-nitrobenzotrifluoride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC501142-1G PC501142-250MG PC501142-5G
APOSPC501142-1GEA 74.1 EUR
APOSPC501142-1G APOSPC501142-250MG APOSPC501142-5G
4-Amino-3-fluoro-5-nitrobenzotrifluoride 95%
4-Amino-3-fluoro-5-nitrobenzotrifluoride
Formula: C₇H₄F₄N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28348476
CAS Number: 1217304-18-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III