Stampa…
4-Bromo-6-methoxy-2-(trifluoromethyl)benzimidazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC501141-1G PC501141-250MG
APOSPC501141-1GEA 720 EUR
APOSPC501141-1G APOSPC501141-250MG
4-Bromo-6-methoxy-2-(trifluoromethyl)benzimidazole
4-Bromo-6-methoxy-2-(trifluoromethyl)benzimidazole
Formula: C₉H₆BrF₃N₂O
Peso molecolare: 295,056 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28348475
CAS Number: 1980045-57-5