Methyl 3-(bromomethyl)-5-fluorophenylacetate
Fornitore: Apollo Scientific
Formula:
C₁₀H₁₀BrFO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD28348474 CAS Number: 1980044-80-1 UN: 3261 ADR: 8,III |