Stampa…
3-Bromo-5-fluoro-4-iodobenzotrifluoride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC501118-1G PC501118-250MG PC501118-5G
APOSPC501118-1GEA 568 EUR
APOSPC501118-1G APOSPC501118-250MG APOSPC501118-5G
3-Bromo-5-fluoro-4-iodobenzotrifluoride 95%
3-Bromo-5-fluoro-4-iodobenzotrifluoride
Formula: C₇H₂BrF₄I
Peso molecolare: 368,893 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28348453
CAS Number: 1934724-90-9