Stampa…
4-Amino-2-fluoro-3-methylbenzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC501107-1G PC501107-250MG PC501107-5G
APOSPC501107-1GEA 268 EUR
APOSPC501107-1G APOSPC501107-250MG APOSPC501107-5G
4-Amino-2-fluoro-3-methylbenzonitrile
4-Amino-2-fluoro-3-methylbenzonitrile
Formula: C₈H₇FN₂
Peso molecolare: 150,153 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18826339
CAS Number: 757247-93-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III