Stampa…
2-Nitro-6-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC501105-1G PC501105-250MG
APOSPC501105-1GEA 524 EUR
APOSPC501105-1G APOSPC501105-250MG
2-Nitro-6-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
2-Nitro-6-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Formula: C₉H₆F₃NO₄
Peso molecolare: 249,143 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13194459
CAS Number: 1214331-77-7