2-Nitro-6-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
PC501103-1G
PC501103-250MG
APOSPC501103-1GEA
393
EUR
APOSPC501103-1G
APOSPC501103-250MG
2-Nitro-6-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
2-Nitro-6-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formula:
C₉H₅F₃N₂O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD13185779 CAS Number: 105003-99-4 UN: 2811 ADR: 6.1,III |