2-Bromo-3,6-difluorophenol
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC50109-1G
PC50109-5G
APOSPC50109-1GEA
108
EUR
APOSPC50109-1G
APOSPC50109-5G
2-Bromo-3,6-difluorophenol
2-Bromo-3,6-difluorophenol
Formula:
C₆H₃BrF₂O Peso molecolare: 208,988 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD13176518 CAS Number: 1208077-18-2 |