Stampa…
5-Bromo-4-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene-1,2-diamine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,3-Diamino-5-bromo-6-fluorobenzotrifluoride
PC50108-1G PC50108-250MG
APOSPC50108-1GEA 452 EUR
APOSPC50108-1G APOSPC50108-250MG
5-Bromo-4-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene-1,2-diamine
5-Bromo-4-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene-1,2-diamine
Formula: C₇H₅BrF₄N₂
Peso molecolare: 273,026 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28515424
CAS Number: 1820706-93-1