Stampa…
3-Bromo-N-methoxy-N-methyl-4-(trifluoromethyl)benzamide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Bromo-4-[methoxy(methyl)carbamoyl]benzotrifluoride
PC50107-1G PC50107-250MG PC50107-5G
APOSPC50107-1GEA 546 EUR
APOSPC50107-1G APOSPC50107-250MG APOSPC50107-5G
3-Bromo-N-methoxy-N-methyl-4-(trifluoromethyl)benzamide
3-Bromo-N-methoxy-N-methyl-4-(trifluoromethyl)benzamide
Formula: C₁₀H₉BrF₃NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28515423
CAS Number: 1820664-98-9