Stampa…
4-Bromo-3-fluoro-6-nitro-2-(trifluoromethyl)aniline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Amino-5-bromo-6-fluoro-3-nitrobenzotrifluoride
PC50106-1G PC50106-250MG PC50106-5G
APOSPC50106-1GEA 379 EUR
APOSPC50106-1G APOSPC50106-250MG APOSPC50106-5G
4-Bromo-3-fluoro-6-nitro-2-(trifluoromethyl)aniline
4-Bromo-3-fluoro-6-nitro-2-(trifluoromethyl)aniline
Formula: C₇H₃BrF₄N₂O₂
Peso molecolare: 303,009 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28515422
CAS Number: 1820687-67-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III