Stampa…
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzene-1,2-diamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC501055-1G PC501055-250MG
APOSPC501055-1GEA 655 EUR
APOSPC501055-1G APOSPC501055-250MG
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzene-1,2-diamine 95%
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzene-1,2-diamine
Formula: C₇H₆F₄N₂
Peso molecolare: 194,13 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28154972
CAS Number: 1217303-38-2