Stampa…
3-Chloro-4-fluorobenzene -1,2-diamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC501050-1G PC501050-250MG
APOSPC501050-1GEA 729 EUR
APOSPC501050-1G APOSPC501050-250MG
3-Chloro-4-fluorobenzene -1,2-diamine 95%
3-Chloro-4-fluorobenzene -1,2-diamine
Formula: C₆H₆ClFN₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD18804697
CAS Number: 132915-81-2