Stampa…
5-Bromo-6-chloro -2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC501024-1G PC501024-250MG PC501024-100MG
APOSPC501024-1GEA 345 EUR
APOSPC501024-1G APOSPC501024-250MG APOSPC501024-100MG
5-Bromo-6-chloro -2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole 97%
5-Bromo-6-chloro -2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Formula: C₈H₃BrClF₃N₂
Peso molecolare: 299,475 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01658359
CAS Number: 39215-09-3