4-Fluoro-2-nitrophenyl trifluoromethanesulphonate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₇H₃F₄NO₅S Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD25541894 CAS Number: 722536-28-9 UN: 3261 ADR: 8,III |