Stampa…
4-Bromo-5-fluoro-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC501009-1G PC501009-250MG
APOSPC501009-1GEA 609 EUR
APOSPC501009-1G APOSPC501009-250MG
4-Bromo-5-fluoro-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
4-Bromo-5-fluoro-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Formula: C₈H₃BrF₄N₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28154938
CAS Number: 1822861-98-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III