Stampa…
4-Chloro-6-fluoro-1H-benzimidazole
Fornitore: Apollo Scientific
PC500985-1G PC500985-5G
APOSPC500985-1GEA 166 EUR
APOSPC500985-1G APOSPC500985-5G
4-Chloro-6-fluoro-1H-benzimidazole
4-Chloro-6-fluoro-1H-benzimidazole
Formula: C₇H₄ClFN₂
Peso molecolare: 170,571 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22493415
CAS Number: 1314092-05-1