Stampa…
1,2-Bis(trifluoromethyl)-4-methylbenzene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC50098-10G PC50098-1G PC50098-5G
APOSPC50098-10GEA 1160 EUR
APOSPC50098-10G APOSPC50098-1G APOSPC50098-5G
1,2-Bis(trifluoromethyl)-4-methylbenzene 95%
1,2-Bis(trifluoromethyl)-4-methylbenzene
Formula: C₉H₆F₆
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14525508
CAS Number: 716-25-6