Stampa…
3-(2,2-Difluoroethoxy)benzyl bromide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC500935-1G PC500935-250MG PC500935-5G
APOSPC500935-1GEA 60.9 EUR
APOSPC500935-1G APOSPC500935-250MG APOSPC500935-5G
3-(2,2-Difluoroethoxy)benzyl bromide 95%
3-(2,2-Difluoroethoxy)benzyl bromide
Formula: C₉H₉BrF₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12768652
CAS Number: 864054-55-7
UN: 3265
ADR: 8,III