Stampa…
3-(2,2-Difluoroethoxy)benzyl alcohol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC500934-1G PC500934-250MG PC500934-5G
APOSPC500934-1GEA 319 EUR
APOSPC500934-1G APOSPC500934-250MG APOSPC500934-5G
3-(2,2-Difluoroethoxy)benzyl alcohol 95%
3-(2,2-Difluoroethoxy)benzyl alcohol
Formula: C₉H₁₀F₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12807610
CAS Number: 1184667-43-3