Stampa…
3-(2,2-Difluoroethoxy)benzaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC500930-1G PC500930-250MG PC500930-5G
APOSPC500930-1GEA 386 EUR
APOSPC500930-1G APOSPC500930-250MG APOSPC500930-5G
3-(2,2-Difluoroethoxy)benzaldehyde 95%
3-(2,2-Difluoroethoxy)benzaldehyde
Formula: C₉H₈F₂O₂
Peso molecolare: 186,155 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12807548
CAS Number: 467458-98-6