Stampa…
2-(2,2-Difluoroethoxy)benzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC500919-1G PC500919-5G
APOSPC500919-1GEA 198 EUR
APOSPC500919-1G APOSPC500919-5G
2-(2,2-Difluoroethoxy)benzonitrile
2-(2,2-Difluoroethoxy)benzonitrile
Formula: C₉H₇F₂NO
Peso molecolare: 183,155 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10699093
CAS Number: 1160246-19-4