Stampa…
2,6-Difluoro-3-nitropyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC50087-1G PC50087-250MG
APOSPC50087-1GEA 350 EUR
APOSPC50087-1G APOSPC50087-250MG
2,6-Difluoro-3-nitropyridine
2,6-Difluoro-3-nitropyridine
Formula: C₅H₂F₂N₂O₂
Peso molecolare: 160,078 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11044323
CAS Number: 58602-02-1