Stampa…
4-(2,2,2-Trifluoroethoxy)benzoic acid 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
PC500851-1G PC500851-5G
APOSPC500851-1GEA 80 EUR
APOSPC500851-1G APOSPC500851-5G
4-(2,2,2-Trifluoroethoxy)benzoic acid 95+%
4-(2,2,2-Trifluoroethoxy)benzoic acid
Formula: C₉H₇F₃O₃
Peso molecolare: 220,145 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05669500
CAS Number: 27914-56-3