Stampa…
3-(2,2,2-Trifluoroethoxy)benzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
PC500842-1G PC500842-5G
APOSPC500842-1GEA 288 EUR
APOSPC500842-1G APOSPC500842-5G
3-(2,2,2-Trifluoroethoxy)benzoic acid
3-(2,2,2-Trifluoroethoxy)benzoic acid
Formula: C₉H₇F₃O₃
Peso molecolare: 220,145 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04967196
CAS Number: 35480-48-9