Stampa…
2,4-Difluoro-3-nitropyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC50084-250MG PC50084-1G
APOSPC50084-250MGEA 248 EUR
APOSPC50084-250MG APOSPC50084-1G
2,4-Difluoro-3-nitropyridine
2,4-Difluoro-3-nitropyridine
Formula: C₅H₂F₂N₂O₂
Peso molecolare: 160,078 g/mol
Punto di fusione: 6 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18802742
CAS Number: 60186-14-3