2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)benzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
PC500830-1G
PC500830-5G
APOSPC500830-1GEA
245
EUR
APOSPC500830-1G
APOSPC500830-5G
2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)benzonitrile
2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)benzonitrile
Formula:
C₉H₆F₃NO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09859324 CAS Number: 56935-77-4 |